Documentos Principais
298573
Sigma-Aldrich
4-Dimethylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
96%
Sinônimo(s):
N,N,2,2,6,6-Hexamethyl-4-piperidinamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H24N2
Número CAS:
Peso molecular:
184.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.4641 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C11H24N2/c1-10(2)7-9(13(5)6)8-11(3,4)12-10/h9,12H,7-8H2,1-6H3
chave InChI
LRAJIZNKBMCWJE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Aplicação
4-Dimethylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine may be used in chemical synthesis.
Reactant for:
Self-aggregation of supramolecules of nitroxides
Synthesis of unsymmetrical spin-labeled bolaamphiphiles
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)