Key Documents
298336
Sigma-Aldrich
3-(Perfluorobutyryl)-(−)-camphor
98%
Sinônimo(s):
3-(Heptafluorobutyryl)-L-camphor, 3-Heptafluorobutyryl-(−)-camphor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15F7O2
Número CAS:
Peso molecular:
348.26
Beilstein:
2306496
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]19/D −123°, c = 2.6 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
densidade
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F7O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m0/s1
chave InChI
PEWOESYEGLBLNR-NSMOOJLNSA-N
Aplicação
3-(Perfluorobutyryl)-(−)-camphor can be used:
  • To prepare mesoporous metal-organic hybrid materials, which are used as catalysts in the asymmetric hetero-Diels-Alder cyclization of Danishefsky′s diene with benzaldehydes.
  • As a precursor in the synthesis of chiral tetrakis(β-diketonate) Ln(III) complexes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Screening of rare earth metal grafted MCM-41 silica for asymmetric catalysis.
Gerstberger G and Anwander R.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 44, 303-310 (2001)
Yiji Lin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(22), 6696-6706 (2012-04-28)
Chiral tetrakis(β-diketonate) Ln(III) complexes Δ-[NaLa(d-hfc)(4)(CH(3)CN)] (1) and Λ-[NaLa(l-hfc)(4) (CH(3)CN)] (2) (d/l-hfc(-) = 3-heptafluo-robutylryl-(+)/(-)-camphorate) are a pair of enantiomers and crystallize in the same Sohncke space group (P2(1)2(1)2(1)) with dodecahedral (DD) geometry. Typically positive and negative exciton splitting patterns around 320