Documentos Principais
298344
Sigma-Aldrich
(−)-3-(Trifluoroacetyl)camphor
98%
Sinônimo(s):
3-(Trifluoroacetyl)-L-camphor
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.278,00
R$ 2.278,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.278,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15F3O2
Número CAS:
Peso molecular:
248.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.278,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]19/D −148.0°, c = 2.5 in methylene chloride
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
densidade
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H15F3O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m0/s1
chave InChI
ISLOIHOAZDSEAJ-NSMOOJLNSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)