Documentos Principais
298069
Sigma-Aldrich
(±)-5-Decanolida
≥98%
Sinônimo(s):
δγ-Decanolactona, δ-Lactona de ácido 5-hidroxidecanoico, (±)-δ-Pentil-δ-valerolactona, (±)-6-Pentiltetra-hidro-2H-piran-2-ona
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 868,00
R$ 868,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 868,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Beilstein:
117520
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 868,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
pf
−27 °C (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Descrição geral
Measurement of optical rotatory dispersion and circular dichroism of (+) 5-decanolide (tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one) has been reported[1].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Optical rotatory dispersion and circular dichroism of d-lactones: Determination of the absolute configuration of (+) 5-decanolide and (+) 5-dodecanolide.
Korver O.
Tetrahedron, 26(10), 2391-2396 (1970)