Documentos Principais
297941
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-methylpyrazine
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.507 (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2O/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Lowest observable adverse effect levels of 2-methoxy-3-methylpyrazine which inhibits ciliary beat frequency, oocyte pickup rate and infundibular smooth muscle contraction in the hamster oviduct has been evaluated.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Karen Riveles et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 2, 23-23 (2004-05-14)
Our past studies have shown that cigarette smoke inhibits oviductal functioning in vivo and in vitro. The goals in this study were to identify pyrazine derivatives in cigarette smoke solutions that inhibit ciliary beat frequency, oocyte pickup rate, and infundibular