densidade de vapor
1.48 (vs air)
pressão de vapor
15.4 atm ( 37.7 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
860 °F
Lim. expl.
11.1 %
pb
−47.7 °C (lit.)
pf
−185 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
chave InChI
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-162.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)