295310
Chloroethane
≥99.7%
Sinônimo(s):
Ethyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.22 (vs air)
pressão de vapor
19.2 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7%
pb
12.3 °C (lit.)
pf
−139 °C (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 0-4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
chave InChI
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-58.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-50.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves