295124
Carbonyl sulfide
≥97.5%
Sinônimo(s):
Carbon oxysulfide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.1 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
9034 mmHg ( 21 °C)
Ensaio
≥97.5%
forma
gas
Lim. expl.
11.9-29 %
pb
−50 °C (lit.)
pf
−138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C=S
InChI
1S/COS/c2-1-3
chave InChI
JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1B - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)