Documentos Principais
294977
Sigma-Aldrich
Air
dry
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
1 (vs air)
Impurezas
≤10 ppm water
p.e.
−189 °C (lit.)
Embalagem
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga da mangueira
Nº do produto
Descrição
Preços
válvula de purga
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)