Documentos Principais
294756
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d3
99.5 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
13C and D Labeled iodomethane, Methyl-13C,d3 iodide
About This Item
Fórmula linear:
13CD3I
Número CAS:
Peso molecular:
145.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
4.89 (vs air)
pressão de vapor
332 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
99.5 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
técnica(s)
protein expression: suitable
p.e.
42 °C (lit.)
pf
-66.5 °C (lit.)
densidade
2.340 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D3
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-KQORAOOSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)