Documentos
294748
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
95%
About This Item
Fórmula linear:
(H2C=C[OSi(CH3)3])2
Número CAS:
Peso molecular:
230.45
Beilstein:
1939757
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
pb
75-76 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OC(=C)C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H22O2Si2/c1-9(11-13(3,4)5)10(2)12-14(6,7)8/h1-2H2,3-8H3
chave InChI
BEIXTGGJVNHLEO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,3-Bis(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup