Documentos Principais
294519
Sigma-Aldrich
Chloromethyl octyl ether
95%
Sinônimo(s):
1-(Chloromethoxy)octane, Chloromethyl n-octyl ether, Octyloxymethyl chloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 809,00
25 G
R$ 2.706,00
R$ 809,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 809,00
25 G
R$ 2.706,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7OCH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
178.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 809,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
contém
0.1% 2,6-di-tert-butylphenol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
densidade
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOCCl
InChI
1S/C9H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10/h2-9H2,1H3
chave InChI
YUMNZEWYPUBSQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chloromethyl octyl ether has been employed as chloromethylation reagent:
  • in chloromethylation of calix[4]arene, methyl ethers of calix[6]arene and calix[8]arene[1]
  • in the synthesis of chloromethylated poly(phthalazinone ether sulfone ketone)[2]
  • in chloromethylation of polyetherethersulphone-polyethersulphone copolymers[3]
  • for polymers[4][5]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chloromethylation of calixarenes and synthesis of new water soluble macrocyclic hosts.
Almi m, et al.
Tetrahedron, 45(7), 2177-2182 (1989)
Synthesis and characterization of quaternized poly (phthalazinone ether sulfone ketone) for anion-exchange membrane.
Jian XG, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 18(10), 1269-1272 (2007)
Br. Polym. J., 16, 234-234 (1984)
Journal of Polymer Science, 23, 231-231 (1985)
On the chloromethylation of polyetherethersulphone/polyethersulphone copolymers. The use of triflic acid as catalyst.
Naik HA, et al.
Polymer, 33(1), 166-169 (1992)