Key Documents
294462
Sigma-Aldrich
p-Iodo-D-phenylalanine
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-3-(4-iodophenyl)-propanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
C9H10NO2I
Número CAS:
Peso molecular:
291.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]25/D −22°, c = 1 in 1 N HCl: ethanol, 1:1
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
251 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
chave InChI
PZNQZSRPDOEBMS-MRVPVSSYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)