292923
DL-Lactamide
97%
Sinônimo(s):
DL-Lactic acid amide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
73-76 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(5)3(4)6/h2,5H,1H3,(H2,4,6)
chave InChI
SXQFCVDSOLSHOQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3