289337
Cesium nitrate
99%
Sinônimo(s):
Nitric acid cesium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
crystals and lumps
pf
414 °C (lit.)
densidade
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.