204498
Strontium nitrate
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Strontium dinitrate, Strontium(II) nitrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
Impurezas
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
5.0-7.0 (25 °C)
pf
570 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
chave InChI
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.