Documentos Principais
288934
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-pyrrolepropionate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
267.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
chunks
pf
75-77 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCc1c(C)[nH]c(C(=O)OCC)c1C
InChI
1S/C14H21NO4/c1-5-18-12(16)8-7-11-9(3)13(15-10(11)4)14(17)19-6-2/h15H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
ZYNJVGCLOFPWFZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl 2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-pyrrolepropionate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)