Documentos
288918
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19NO2
Número CAS:
Peso molecular:
209.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
chunks
pf
139-141 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1[nH]c(C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c1C
InChI
1S/C12H19NO2/c1-7-8(2)10(13-9(7)3)11(14)15-12(4,5)6/h13H,1-6H3
chave InChI
JPUCLUDOOSRGFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
tert-Butyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3