Documentos Principais
288063
Sigma-Aldrich
Tetrakis(triphenylphosphite)nickel(0)
Sinônimo(s):
Nickel tetrakis(triphenoxyphosphine), Tetrakis(triphenoxyphosphine)nickel, [(PhO)3P]4Ni
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5O)3P]4Ni
Número CAS:
Peso molecular:
1303.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
pf
145 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni].O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3.O(P(Oc4ccccc4)Oc5ccccc5)c6ccccc6.O(P(Oc7ccccc7)Oc8ccccc8)c9ccccc9.O(P(Oc%10ccccc%10)Oc%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15O3P.Ni/c4*1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
chave InChI
PGXCIAAANFTEKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for alkene and alkyne hydrocyanation and styrenedimerization
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Fitzmaurice, N. J.; Jackson, W. R. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 285, 375-375 (1985)
Andell, O. S.; Baeckvall, J. E. et al.
Acta Chemica Scandinavica, B40, 184-184 (1986)