Documentos
285056
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinônimo(s):
3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
179.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
155 °C (lit.)
densidade
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
chave InChI
DRKWGMXFFCPZLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup