Documentos Principais
284726
Sigma-Aldrich
trans-5-Decen-1-ol
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)4OH
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
113-118 °C/11 mmHg (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCC)=C(\[H])CCCCO
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3/b6-5+
chave InChI
WYPQHXVMNVEVEB-AATRIKPKSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)