284521
Ethyl phenyl sulfide
97%
Sinônimo(s):
Ethylthiobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.566 (lit.)
pb
204-205 °C (lit.)
densidade
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
AEHWKBXBXYNPCX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter