densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<7.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
pb
81 °C (lit.)
pf
−115 °C (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[SiH](OC)OC
InChI
1S/C3H10O3Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,1-3H3
chave InChI
YUYCVXFAYWRXLS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup