Documentos Principais
28217
Sigma-Aldrich
DL-β-Homophenylalanine
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-3-Amino-4-phenylbutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
179.22
Beilstein:
2938025
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9(7-10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
chave InChI
OFVBLKINTLPEGH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)