281042
Tetradecafluorohexane
99%
Sinônimo(s):
Perfluorohexane
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.252 (lit.)
p.e.
58-60 °C (lit.)
pf
-74 °C (lit.)
densidade
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
chave InChI
ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
acessório
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?