Documentos Principais
279994
Sigma-Aldrich
Aminoacetonitrile hydrogensulfate
97%
Sinônimo(s):
Aminoacetonitrile bisulfate, Cyanomethylamine monosulfate, Glycinonitrile bisulfate, Glycinonitrile hydrogensulfate
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2CN · H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
154.15
Beilstein:
3916093
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
120-125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCC#N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1,3H2;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
GTGIXCPOLMWQTC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)