Documentos Principais
279501
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-piperidone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
127.18
Beilstein:
107533
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
p.e.
46-48 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-8-5-3-7(9)4-6-8/h2-6H2,1H3
chave InChI
BDVKAMAALQXGLM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
1-Ethyl-4-piperidone has been used in the preparation of 3,5-bisarylmethylene-1-ethyl-4-piperidones[1].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and anti-cancer activity of pyridine and thiazolopyrimidine derivatives using 1-ethylpiperidone as a synthon.
Hammam AE-FG, et al.
Indian J. Chem. B, 40(3), 213-221 (2001)