Documentos Principais
153737
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
98%
Sinônimo(s):
1-Carbethoxy-4-piperidone, 1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
171.19
Beilstein:
640967
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
densidade
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
chave InChI
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate (1-carbethoxy-4-piperidone) was used to prepare tertiary alcohols[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Eric Gundersen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1891-1894 (2005-03-23)
Alzheimer's disease (AD) is a debilitating disease widely thought to be associated with the accumulation of beta amyloid (Abeta) in the brain. Inhibition of gamma-secretase, one of the enzymes responsible for Abeta production, may be a useful strategy for the