cadeia de caracteres SMILES
[Zn++].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/H2O3Se.Zn/c1-4(2)3;/h(H2,1,2,3);/q;+2/p-2
chave InChI
PEUPCBAALXHYHP-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges