Key Documents
278238
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
161.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
77-79 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 0.25 g/5mL, clear, colorless to yellow
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1n[nH]cc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-3-4(5)2-6-7-3/h2H,1H3,(H,6,7)
chave InChI
IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)