Documentos Principais
277622
Sigma-Aldrich
4-Butylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3C6H4CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
164.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.515 (lit.)
densidade
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-2-3-4-10-5-7-11(9-12)8-6-10/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3
chave InChI
CIDZDYAPPNMBIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Butylbenzyl alcohol has been used in the preparation of substituted benzyl-pyrimidines.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cécile Gasse et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(11), 6075-6085 (2008-05-10)
A series of N(1)-(4-substituted-benzyl)-pyrimidines were synthesized as potential inhibitors of thymidine monophosphate kinase of Mycobacterium tuberculosis (TMPKmt). Key SAR parameters included the chain length substitution in para position of the benzyl ring, the functional group terminating the alkyl chain, and