277053
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
99%
Sinônimo(s):
O-Methyl-L-prolinol, SMP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D +2.4°, c = 2 in benzene
índice de refração
n20/D 1.4457 (lit.)
pb
62 °C/40 mmHg (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H13NO/c1-8-5-6-3-2-4-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
chave InChI
CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup