Documentos Principais
276308
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylbenzene
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-m-xylene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
140.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.527 (lit.)
p.e.
182-183 °C (lit.)
pf
−36 °C (lit.)
densidade
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
chave InChI
VDXLAYAQGYCQEO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Suzuki coupling reaction of 2-chloro-1,3-dimethylbenzene with arylboronic acids has been investigated[1]. 2-Chloro-1,3-dimethylbenzene undergoes palladium-catalyzed cyanation reaction to afford 2,6-dimethyl benzonitrile[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A practical heterogeneous catalyst for the Suzuki, Sonogashira, and Stille coupling reactions of unreactive aryl chlorides.
Myung-Jong Jin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(6), 1119-1122 (2010-01-01)
A new palladium catalyst system for the cyanation of aryl chlorides with K4[Fe(CN)6].
Schareina T, et al.
Tetrahedron Letters, 48(7), 1087-1090 (2007)