densidade de vapor
4.68 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Impurezas
≤0.2% free acid (as C6H5COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
198-199 °C (lit.)
pf
−12 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 2.1 g/L at 20 °C
densidade
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?