Documentos Principais
275700
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorohexafluoro-2-butene, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C(Cl)=C(Cl)CF3
Número CAS:
Peso molecular:
232.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
8 (vs air)
pressão de vapor
4.42 psi ( 20 °C)
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.3458 (lit.)
p.e.
66-68 °C (lit.)
densidade
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(\Cl)=C(/Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C4Cl2F6/c5-1(3(7,8)9)2(6)4(10,11)12/b2-1+
chave InChI
XDIDQEGAKCWQQP-OWOJBTEDSA-N
Descrição geral
The pure cis- and trans-isomers of 2,3-dichlorohexafluoro-2-butene were separated when 2,3-dichlorohexafluoro-2-butene (mixture of cis and trans) reacted with dry diglyme and sodium borohydride and was hydolyzed. The isomers were purified by preparative vapor phase chromatography technique[1].
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
THE PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF cis-AND trans-2-HYDRO-3-CHLOROHEXAFLUORO-2-BUTENE.
Burton DJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 44(5), 635-636 (1966)