Documentos Principais
27455
Sigma-Aldrich
(±)-Potassium citramalate monohydrate
≥95.0% (NT)
Sinônimo(s):
(±)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid dipotassium salt, (±)-2-Methylmalic acid dipotassium salt, (±)-Citramalic acid dipotassium salt
Selecione um tamanho
1 G
R$ 804,00
R$ 804,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 804,00
About This Item
Fórmula linear:
KOOCCH2C(OH)(CH3)COOK · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
242.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 804,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95.0% (NT)
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2K.H2O/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7;;;/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
QYWXEUYISHLCOP-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Potassium citramalate monohydrate may be used in chemical synthesis studies.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Metodi Dimitrov Metodiev et al.
Journal of medical genetics, 51(12), 834-838 (2014-10-30)
Inherited optic neuropathy has been ascribed to mutations in mitochondrial fusion/fission dynamics genes, nuclear and mitochondrial DNA-encoded respiratory enzyme genes or nuclear genes of poorly known mitochondrial function. However, the disease causing gene remains unknown in many families. We used