Documentos Principais
8.01417
Sigma-Aldrich
Hidrogenocarbonato de 1-aminoguanidina
for synthesis
Sinônimo(s):
Hidrogenocarbonato de 1-aminoguanidina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H8N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
136.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
219-956-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
245 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.9 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pf
125 °C (decomposes)
solubilidade
3.3 g/L
densidade
1.56 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H2](N)\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
chave InChI
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • A química dos derivados de aminoguanidina – preparação, estrutura cristalina, propriedades térmicas e estudos de acoplamento molecular dos sais de aminoguanidínio: Explora a preparação e as propriedades dos derivados de aminoguanidina, destacando a versatilidade dos sais de aminoguanidínio em vários contextos químicos (R Selvakumar et al., 2015).
Nota de análise
Cor (visual): branco a esbranquiçado
Teor (HClO₄): ≥ 97,0%
Identidade (IV): passa no teste
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3