Key Documents
274321
Sigma-Aldrich
Phytic acid dodecasodium salt hydrate
Sinônimo(s):
myo-inositol hexakis(dihydrogen phosphate) dodecasodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H18O24P6 · 12Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
935.91 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Impurezas
10-15% water
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)