270474
Metanol
≥99.93%, gradient grade, suitable for HPLC
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Metanol, suitable for HPLC, gradient grade, 99.93%
grau
gradient grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
descrição
gradient analysis <= 0.005 254nm
Ensaio
99.93%
forma
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
purificado por
sub-micron filtration
Lim. expl.
36 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
resíduo de evaporação
<0.0003%
cor
APHA: ≤10
clear
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
solubilidade
H2O: passes test
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 203 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.60
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
adequação
passes test for HPLC
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves