269786
Óxido de deutério
"100%", 99.96 atom % D
Sinônimo(s):
Água pesada, Água-d2
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99.96 atom % D
forma
liquid
embalagem
pk of 10 × 0.5 mL
técnica(s)
NMR: suitable
pb
101.4 °C (lit.)
pf
3.8 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
acessório
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3