Documentos Principais
269700
Sigma-Aldrich
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
97%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethoxy-2-(methylthio)ethane
About This Item
Fórmula linear:
CH3SCH2CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
136.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4528 (lit.)
p.e.
59-60 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(CSC)OC
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-5(7-2)4-8-3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
DVOAQLUDKIFSNB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)