Documentos Principais
269484
Sigma-Aldrich
Devarda′s alloy
filings, +100 mesh
About This Item
Fórmula linear:
AlCuZn
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101711
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
filings
composição
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
tamanho de partícula
+100 mesh
pf
550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
chave InChI
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)