483907
Devarda′s alloy
powder, −100 mesh
Sinônimo(s):
Aluminum alloy, Cu,Al,Zn, Devarda′s Metal, Devarda′s alloy, Zinc alloy, Cu,Al,Zn
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
tamanho de partícula
−100 mesh
pf
550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
chave InChI
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Microstructural Transformation and Hydrogen Generation Performance of Magnesium Scrap Ball Milled with Devarda′s Alloy: This research explores how ball milling magnesium scrap with Devarda′s alloy affects its microstructural transformation and enhances hydrogen generation performance, indicating potential improvements in recycling processes (OA Buryakovskaya, MS Vlaskin, Materials, 2022).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?