Documentos
269360
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Cyclohexylene diisocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H10(NCO)2
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<0.02 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
59-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C=N[C@H]1CC[C@@H](CC1)N=C=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h7-8H,1-4H2/t7-,8-
chave InChI
CDMDQYCEEKCBGR-ZKCHVHJHSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges