Documentos Principais
268127
Sigma-Aldrich
Diethylphosphonoacetic acid
95%
Sinônimo(s):
(Diethoxyphosphinyl)acetic acid, Diethyl carboxymethylphosphonate, NSC 272281
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 349,00
25 ML
R$ 987,00
R$ 349,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 349,00
25 ML
R$ 987,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2P(O)CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
196.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 349,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
150 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CC(O)=O)OCC
InChI
1S/C6H13O5P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H,7,8)
chave InChI
DVQMPWOLBFKUMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Acts as a nucleophile for nucleophilic addition reactions for synthesis of allene epoxides
Reactant for:
  • Stereoselectivity studies of the Staudinger reaction
  • Enantioselective formation of diols via epoxidation and hydration reactions
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Remote chelation controlled Ireland-Claisen rearrangement
  • Ugi-Dieckmann reactions for synthesis of tetramic acid derivatives
Used to make phosphonoester intermediates for intramolecular HEW reactions.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the American Chemical Society, 113, 3850-3850 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 1, 137-137 (1990)