Documentos Principais
265098
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-dihydroxy-4-methylbenzoate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H2(OH)2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
96-98 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1c(O)cc(C)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-5-3-6(10)8(7(11)4-5)9(12)13-2/h3-4,10-11H,1-2H3
chave InChI
RIJMQNGJNNAAQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T K Jayasekara et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 37(6), 577-580 (2002-07-12)
Securidaca longepedunculata Fers (Polygalaceae) is commonly used as a medicine in many parts of Africa and shows promise for protecting stored grain against insect pests. Analysis of a methanol extract of the root bark by gas chromatography linked to mass