Documentos Principais
265039
Sigma-Aldrich
Benzyl trisulfide
99%
Sinônimo(s):
Dibenzyl trisulfide
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5CH2)2S3
Número CAS:
Peso molecular:
278.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
p.e.
160-163 °C/0.01 mmHg (lit.)
pf
46-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(SSSCc1ccccc1)c2ccccc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)