935611
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
≥99.9%, anhydrous, battery grade
Sinônimo(s):
VEC, Vinyl ethylene carbonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
descrição
Application: Battery manufacturing
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤100 ppm H2O
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
237 °C/733 mmHg (lit.)
densidade
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h2,4H,1,3H2
chave InChI
BJWMSGRKJIOCNR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
206.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)