Documentos Principais
264156
Sigma-Aldrich
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
new
99%
Sinônimo(s):
1-Chloro-BPEA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H17Cl
Número CAS:
Peso molecular:
412.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
powder or crystals
pf
203-205 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc2c(C#Cc3ccccc3)c4ccccc4c(C#Cc5ccccc5)c12
InChI
1S/C30H17Cl/c31-29-17-9-16-27-26(20-18-22-10-3-1-4-11-22)24-14-7-8-15-25(24)28(30(27)29)21-19-23-12-5-2-6-13-23/h1-17H
chave InChI
IMMCAKJISYGPDQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Coumarin 343 Dye content 97 %
Sigma-Aldrich
393029
Coumarin 343
Jinhua Gan et al.
BioMed research international, 2020, 4510628-4510628 (2020-05-19)
Diabetic retinopathy (DR) is one of the hallmark complications of diabetes and a leading cause of vision loss in adults. Retinal pericyte death seems to be a prominent feature in the onset of DR. Pyroptosis is an inflammatory form of
P J Nicholls et al.
eNeuro, 9(5) (2023-01-14)
The protease caspase-3 is a key mediator of apoptotic programmed cell death. But weak or transient caspase activity can contribute to neuronal differentiation, axonal pathfinding, and synaptic long-term depression. Despite the importance of sublethal, or nonapoptotic, caspase activity in neurodevelopment