Documentos Principais
263907
Sigma-Aldrich
(−)-Noe-lactol dimer
≥99%
Sinônimo(s):
(−)-MBF-OH dimer, (−)-Noe’s reagent, (2S,3aR,eS,7aR)-Octahydro-7,8,8-trimethyl-4,7-methanobenzofuran-2-yl ether, Bis[(2S,3aR,4S,7aR)octahydro-7,8,8-trimethyl-4,7-methanobenzofuran-2-yl] ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H38O3
Número CAS:
Peso molecular:
374.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −200°, c = 2 in THF
pf
150-154 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12C[C@H](O[C@@H]3C[C@]4([H])[C@@H]5CC[C@](C)([C@]4([H])O3)C5(C)C)O[C@@]1([H])[C@@]6(C)CC[C@@H]2C6(C)C
InChI
1S/C24H38O3/c1-21(2)15-7-9-23(21,5)19-13(15)11-17(26-19)25-18-12-14-16-8-10-24(6,20(14)27-18)22(16,3)4/h13-20H,7-12H2,1-6H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-,23-,24-/m1/s1
chave InChI
VUDXCBLBKXFCNA-FEFNCVQLSA-N
Informações legais
Noe-Lactol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)